Fortfahren mit
367141
Selenophen
97%
Synonym(e):
Selenacyclopentadiene, Selenofuran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,10
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Se
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 60,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.58 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cc[se]c1
InChI
1S/C4H4Se/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Selenophene is a heterocyclic building block. Synthesis of selenophene-based heteroacenes has been reported.[1] Synthesis of selenophene-thiophene block copolymers has been reported.[2] The electron transmission spectra of selenophene has been recorded in the 0-6eV energy range.
Application
Building block for electrically conducting polyalkyl selenophene.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
463442402478710172
description
97%
description
95%
description
99%
description
97% (HPLC)
assay
97%
assay
95%
assay
99%
assay
97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
−30 °C (lit.)
mp
209-214 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
mp
65-70 °C
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.58 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
-
bp
110-111 °C (lit.)
bp
-
bp
66-67 °C/34 mmHg (lit.)
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)