Merck
I202
Sigma-Aldrich
Imidazol
Imidazole
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.08
Beilstein:
103853
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
crystalline
pH-Wert
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
SMILES String
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChIKey
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hervorragend geeignet für Puffer im pH-Bereich von 6,2–7,8
Imidazol ist ein biokompatibles Molekül, das als Gerüst für biomimetische Anwendungen zum Einsatz kommt. Es wird als Bioreagens mit der Fähigkeit zur Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen mit Medikamenten und Proteinen eingesetzt. Es kann auch als Additiv für die Herstellung von Elektrolyten für Brennstoffzellen verwendet werden.[1][2]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Imidazole and 1-methyl imidazole in phosphoric acid doped polybenzimidazole, electrolyte for fuel cells
Schechter A and Savinell RF
Solid State Ionics, 147(1-2), 181-187 (2002)
Imidazole-and imidazolium-containing polymers for biology and material science applications
Anderson EB and Long TE
Polymer, 51(12), 2447-2454 (2010)
Three-Dimensional Covalent Co-Assembly between Inorganic Supertetrahedral Clusters and Imidazolates.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(11), 2536-2539 (2011)
Cobalt imidazolate framework as precursor for oxygen reduction reaction electrocatalysts.
Ma S, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(7), 2063-2067 (2011)
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Artikel
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good product has expected.
    Very good product. I like the fact that it was not flakes but a powder.