Fortfahren mit
68268
Imidazol-Pufferlösung
BioUltra, 1 M in H2O
Imidazole buffer Solution
Synonym(e):
Imidazol -Lösung, Glyoxalin -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
eCl@ss:
39161001
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
9.5±0.5
density
1.01 g/mL at 20 °C
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Imidazol wird als Puffer im pH-Wertbereich von 6,2 bis 7,8 bei 25 °C eingesetzt. Es wird als Komponente eines Puffers für einen Meerrettichperoxidase-Assay und als Chelatbildner für die Bindung verschiedener zweiwertiger Kationen empfohlen. Imidazol kann zur Elution von histidinhaltigen Proteinen aus zweiwertigen Kationenharzen (Sigma P6611, HisSelect-HC-Nickel-Affinitätsgel) und für die reverse Färbung von SDS-PAGE-Gelen für den Nachweis von Proteinen verwendet werden.
Application
Imidazolpufferlösung wird als Komponente von Folgendem eingesetzt:
  • Calmodulin-bindender Puffer 1 (CBB1) für die Tandem-Affinitätsaufreinigung (TAP) von TAP-markierten Proteinen zusammen mit Co-Aufreinigungsproteinen
  • Lysepuffer und SDS-Probenpuffer für His-Ubiquitin-Pulldown-Assays
  • Imidazolwasch- und -elutionspuffer für die Proteinaufreinigung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5513RDD044RDD039
concentration
1 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
product line
Redi-Dri
form
liquid
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
pH
9.5±0.5
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pH
6.2-7.8 (25 °C)
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
1.004 g/cm3 at 20—25 °C, 1.006 g/cm3 at 20—25 °C
density
-
density
-
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Brilliant
    This is brilliant product.
    Save me a lot of time to prepare endotoxin free buffer.
    Helpful?
  1. 2 Ratings-only reviews