Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 232,00 € 174,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 588,00 € 441,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CO2CNHOCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6137646
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
powder
€ 174,00
Listenpreis€ 232,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder
mp
~115 °C (dec.)
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NOCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
InChI key
QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Application
(Boc-aminooxy)acetic acid was used in the preparation of Boc-aminooxy tetra(ethylene glycol).
Other Notes
Employed to introduce a hydroxylamine moiety into peptides; reaction with an aldehyde to an oxime
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (T) | description ≥99.0% (T) | description ≥98.0% (TLC) | description ≥99.0% (T) |
| assay ≥98.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp ~115 °C (dec.) | mp 118-121 °C | mp 87-92 °C | mp 77-80 °C (lit.) |
| form powder | form - | form - | form solid |
| functional group amine, carboxylic acid | functional group carboxylic acid, amine | functional group - | functional group carboxylic acid, amine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Boc-aminooxy)essigsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?