Merck
915440
Sigma-Aldrich
Blei(II)-acetat Trihydrat
99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites
Synonym(e):
Lead diacetate trihydrate, Plumbous acetate trihydrate
Größe auswählen
5 G
€ 69,00
€ 69,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 69,00
About This Item
Lineare Formel:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.33
Beilstein:
3730298
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
€ 69,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Lead(II) Acetate Trihydrate finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials[1][2]. Our perovskite grade Lead(II) Acetate Trihydrate can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fabricating High-Efficient Blade-Coated Perovskite Solar Cells under Ambient Condition Using Lead Acetate Trihydrate
Kong W, et al.
Solar RRL, 2(3), 1700214-1700214 (2018)
Lead acetate precursor based p-i-n perovskite solar cells with enhanced reproducibility and low hysteresis
Forgacs D, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 14121-14125 (2015)