Fortfahren mit
8.14619
Ethylenediammonium diiodide
for synthesis
Synonym(e):
Ethylenediammonium diiodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H8N2 · 2HI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.92
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
227-186-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 62,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
pH
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
SMILES string
[I-].[I-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI key
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.200318.009481.08828
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
crystals
form
powder
form
solid
pH
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3