Wichtige Dokumente
900750
(4-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone HCl salt
≥95%
Synonym(e):
Amino (PEG)3 benzophenone alkyne HCl salt, Probe building block
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]Cl.O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(OCCOCCOCCN)C=C2
InChIKey
UHKZPTZAXVJWMN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.