900610
Hydroxyl di-benzophenone (PEG)3 alkyne
Synonym(e):
4-(4-((2-(2-(2-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamoyl)benzoyl)benzoic acid, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.