Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 333,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5F3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Photoclick reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
110-112 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@]2([N+H]=N2)c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
InChI key
CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
General description
A highly sensitive photocross-linker.activated at 300 nm for the preparation of photoactivatable biological probes [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem.,, 1510.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem.,, 1510.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?