Fortfahren mit
762016
3-Azido-1-propanamine
≥95%
Synonym(e):
3-Azidopropylamine
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
N3CH2CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.471
density
1.020 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H8N4/c4-2-1-3-6-7-5/h1-4H2
InChI key
OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Azido-1-propanamine can be used to functionalize:
  • Bismethylolpropionic acid (bis-MPA) monomers with azide functional group to generate high-generation dendrimers.,
  • Clickable zinc tetraphenylporphyrin scaffold with an azido group through click chemistry applicable in photodynamic therapy.
Application
3-Azido-1-propanamine may be used in the synthesis of mannopyranoside dendrimers for studying multivalent carbohydrate-protein interactions.
Amine modified azide for click chemistry.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
776130909823QBD10525
assay
≥95%
assay
≥96%
assay
≥95%
assay
>90%
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
density
1.020 g/mL at 25 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.471
refractive index
n20/D 1.461
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid or viscous liquid
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
88192-19-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf