Merck
F7131
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly
chromogenic, ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
FAPGG, N-[3-(2-Furyl)-acryloyl]-L-phenylalanyl-glycyl-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.40
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)\C=C\c2ccco2
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-17(9-8-15-7-4-10-29-15)23-16(11-14-5-2-1-3-6-14)20(28)22-12-18(25)21-13-19(26)27/h1-10,16H,11-13H2,(H,21,25)(H,22,28)(H,23,24)(H,26,27)/b9-8+/t16-/m0/s1
InChI key
ZDLZKMDMBBMJLI-FDMDGMSGSA-N
Gene Information
General description
A substrate for continuous spectrophotometric assay of angiotensin converting enzyme (ACE).
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly acts as a substrate for angiotensin converting enzyme (ACE), and is used in inhibitory assays of ACE.
Application
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly has been used for kinetic spectrophotometric assay of ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitory activity.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)