Merck
857815
Sigma-Aldrich
Carbonylcyanid-3-chlorphenylhydrazon
97%
Synonym(e):
3-Chlor-CCP, CCCP, Mesoxalsäuredinitril-3-chlorphenylhydrazon
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4NHN=C(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.62
Beilstein:
1842102
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)