Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 627,00 |
Über diesen Artikel
€ 104,00
Produktname
Phe-Arg β-naphthylamide dihydrochloride, cathepsin substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C25H30N6O2.ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);1H
InChI key
ZMTAZQYLEGNUTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?