Fortfahren mit
BCIPP-RO
Roche
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz
99% (HPLC), powder, solubility: in DMF, soluble
Synonym(e):
BCIP® p-Toluidinsalz, X-phosphat p-Toluidinsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 496,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.62
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate, 4-toluidine salt
assay
99% (HPLC)
form
powder
mol wt
Mr 326.44 (BCIP), Mr 433.6 (BCIP toluidine salt)
packaging
pkg of 1 g (11585002001), pkg of 250 mg (10760994001)
manufacturer/tradename
Roche
solubility
DMF: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Histochemisches Substrat für alkaline Phosphatase.
BCIP serves as substrate for alkaline phosphatase. The reaction product has a blue color and is insoluble in water. The blue color can be visually detected.
Application
Für die kolorimetrische Bestimmung von mit alkalischer Phosphatase markierten Molekülen sind 5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP) und Nitroblautetrazolium (NBT) verfügbar. Das vielseitige BCIP/NBT-Substratsystem ist in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzbar, darunter im Northern, Southern und Western Blotting, bei der In-situ-Hybridisierung und in der Immunhistochemie.
BCIP ist in zwei Salzformen erhältlich: als Dinatriumsalz, das in Wasser löslich ist, und in Form von p-Toluidin, das in Dimethylformamid gelöst werden kann. Diese Salzformen eignen sich zur Herstellung einer Stammlösung, die in Verbindung mit NBT und einem Reaktionspuffer eine Substratlösung für die alkalische Phosphatase bildet. Wenn dieses Substratsystem mit der alkalischen Phosphatase inkubiert wird, erzeugt es ein unlösliches NBT-Diformazan-Produkt, das aufgrund seiner violetten Farbe leicht festzustellen ist. Zur besseren Benutzerfreundlichkeit wird ein Gemisch von BCIP und NBT in einer einfach aufzulösenden Tablettenform sowie als gebrauchsfertige Flüssigkeit angeboten.
Für die kolorimetrische Bestimmung von mit alkalischer Phosphatase markierten Molekülen.
Analysis Note
Performance test: incubation with AP
Absorption: Absorption maximum in the visible light is not determined.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1168145100111383221001HPA013562
BCIP solution, >95% (HPLC), pkg of 3 mL (150 mg)
Roche
11383221001
BCIP
assay
99% (HPLC)
assay
-
assay
>95% (HPLC)
assay
-
solubility
DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
solution
form
solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 1 g (11585002001), pkg of 250 mg (10760994001)
packaging
pkg of 8 mL
packaging
pkg of 3 mL (150 mg)
packaging
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)