Merck
802425
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,10-phenanthroline
Größe auswählen
1 G
€ 136,00
€ 136,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 136,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 136,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
160-165 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC1=NC2=C(N=CC=C3)C3=CC=C2C=C1
InChI
1S/C12H7BrN2/c13-10-6-5-9-4-3-8-2-1-7-14-11(8)12(9)15-10/h1-7H
InChIKey
ZRJUDAZGVGIDLP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Brominated phenanthroline can be synthesized via a method reported by Baran and coworkers using a two-step protocol through N-Oxide formation using m-CBPA (Aldrich 273031) and bromination using TBAB (Sigma-Aldrich 426288) and p-Toluenesulfonic anhydride (Aldrich 259764).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)