Fortfahren mit
M72609
N-Methylpiperidin
99%
Synonym(e):
1-Methylpiperidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,50
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-959-9
Beilstein/REAXYS Number:
1073
MDL number:
Assay:
99%
€ 32,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4378 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines
  • One-pot synthesis of Z-cinnamic acids
Reactant for synthesis of:
  • Unsymmetrical ureas
  • Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts
  • C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling
  • Multi-targeted inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor and members of ErbB-family receptor kinases
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E45708D98807515124
description
99%
description
99%
description
99%
description
ReagentPlus®, 99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
106-107 °C (lit.)
bp
131 °C (lit.)
bp
296-300 °C (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4378 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
37.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)