778052
(S)-(+)-Mandelsäure
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
(S)-α-Hydroxyphenylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
132-138 °C
SMILES String
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChIKey
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>374.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 190 °C