496383
1,10-Phenanthrolin-5,6-dion
97%
Synonym(e):
Stahl phd oxidant, phd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=C1C(=O)c2cccnc2-c3ncccc13
InChI
1S/C12H6N2O2/c15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10/h1-6H
InChIKey
KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Bioinspired Aerobic Oxidation of Secondary Amines and Nitrogen Heterocycles with a Bifunctional Quinone Catalyst
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.