Wichtige Dokumente
779903
Hexamethylphosphoramid
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%), ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
HMPT, Phosphorsäure-tris-(dimethylamid), Tris-(dimethylamino)-phosphinoxid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.18 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.07 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Qualität
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%)
Verunreinigungen
≤0.03% H2O (coulometric)
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphoramide
SMILES String
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChIKey
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As an additive to facilitate the enantioselective addition of alkyne to aldehydes to generate propargylic alcohols at room temperature.[1]
- As a catalyst for the reversible-deactivation radical polymerization of methyl methacrylate with an alkyl iodide initiator to generate poly(methyl methacrylate)(PMMA).[2]
- To facilitate the conversion of tetra-alkyl methanediphosphonates into (Z)-2-aryl-1-(2-cyanoethyl)ethenylphos-phonates.[3]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
291.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
144 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?