Merck
361798
Sigma-Aldrich
Lithiumdiisopropylamid -Lösung
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Synonym(e):
LDA
Größe auswählen
4 X 25 ML
€ 66,90
100 ML
€ 71,50
800 ML
€ 242,00
4 X 100 ML
€ 269,00
€ 66,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 25 ML
€ 66,90
100 ML
€ 71,50
800 ML
€ 242,00
4 X 100 ML
€ 269,00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.12
Beilstein:
3655042
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 66,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Verunreinigungen
3 wt. % diisopropylamine
Dichte
0.812 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
InChIKey
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lithiumdiisopropylamid-Lösung (LDA) ist eine sterisch gehinderte, nicht nukleophile starke Base, die überwiegend bei der organischen Synthese verwendet wird.[1]
Anwendung
Lithiumdiisopropylamid (LDA)-Lösung kann für Folgendes verwendet werden:
  • Als Initiator bei der anionischen Polymerisation von D,L-Lactid und Methylmethacrylat.[1]
  • Bei der Ester-Enolisierung.[2]
  • Bei der Umwandlung von Carbonsäure in Enediolat-Zwischenprodukte zur Präparation von Trifluormethyl-Ketonen.[3]
  • Bei der ortho-Lithiierung von Arylsulfonyl-Oxazolidinonen zur Präparation von N-substituierten Saccharin-Analogen.[4]
  • Zum Katalysieren der Ortho-Lithiierung und Fries-Umlagerung von Aryl-Carbamaten.[5]
  • Als Vermittler bei der Isomerisation von Allylether in (Z)-Propenyl-Ether.[6]
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, hearing organs, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Efficient access to chiral N-substituted saccharin analogues via the directed ortho-lithiation of 3-N-arylsulfonyloxazolidin-2-ones
Aliyenne AO, et al.
Tetrahedron Letters, 47(36), 6405-6408 (2006)
Lithium diisopropylamide-mediated enolizations: Solvent-dependent mixed aggregation effects
Sun X and Collum DB
Journal of the American Chemical Society, 122(11), 2459-2463 (2000)
Trifluoromethyl ketones: properties, preparation, and application
Kelly CB, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(95), 11133-11148 (2013)
Isomerization of allyl ethers initiated by lithium diisopropylamide
Su C, and Williard PG
Organic Letters, 12(23), 5378-5381 (2010)
Tetrahedron Letters, 47, 6405-6405 (2006)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, can I know if it's ok to store LDA in THF/heptane/ethylbenzene or in THF/hexane, and nBuLi in Hexanes at -20 degrees celsius? Thanks!
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is 2 - 8 °C.