Merck
774766
Sigma-Aldrich
Lithiumdiisopropylamid -Lösung
Lithium diisopropylamide solution
1.0 M in THF/hexanes
Synonym(e):
LDA
Größe auswählen
4 X 25 ML
€ 58,20
100 ML
€ 62,30
500 ML
€ 209,00
€ 58,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 25 ML
€ 58,20
100 ML
€ 62,30
500 ML
€ 209,00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.12
Beilstein:
3655042
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 58,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in THF/hexanes
Dichte
0.719 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
InChIKey
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieser Stoff befindet sich in einer Lösung von THF/Hexanen (Verhältnis von jeweils ca. 1:7)
Anwendung
Titan-ate-Enolate, die aus Ketonen durch Ti(OiPr)4 und LDA präpariert werden, wurden einer wirkungsvollen radikalen Trifluormethylierung unterzogen und dabei wurde eine gute Ausbeute an Trifluormethyl-Ketonen erzielt.[1] Wird bei der gerichteten Ortho-Lithiierung von Arylsulfonyl-Oxazolidinonen zur Präparation von N-substituierten Saccharin-Analogen verwendet.[2]
Verpackung
Die 25-mL-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 47, 6405-6405 (2006)
Paweł Mandera et al.
Quarterly journal of experimental psychology (2006), 68(8), 1623-1642 (2015-02-20)
Subjective ratings for age of acquisition, concreteness, affective valence, and many other variables are an important element of psycholinguistic research. However, even for well-studied languages, ratings usually cover just a small part of the vocabulary. A possible solution involves using
Journal of Fluorine Chemistry, 127, 539-539 (2006)
Putri W Novianti et al.
BMC bioinformatics, 16, 199-199 (2015-06-22)
Class prediction models have been shown to have varying performances in clinical gene expression datasets. Previous evaluation studies, mostly done in the field of cancer, showed that the accuracy of class prediction models differs from dataset to dataset and depends
Juan Eugenio Iglesias et al.
NeuroImage, 115, 117-137 (2015-05-06)
Automated analysis of MRI data of the subregions of the hippocampus requires computational atlases built at a higher resolution than those that are typically used in current neuroimaging studies. Here we describe the construction of a statistical atlas of the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review