75920 is OXONE tetrabutylammonium salt that is soluble in dichloromethane. However, no information on saturation concentration is available.
Wichtige Dokumente
75920
OXONE® Tetrabutylammoniumsalz
technical, ~1.6% active oxygen basis
Synonym(e):
Tetrabutylammonium OXONE®, Tetrabutylammonium-persulfat Tripelsalz
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
~1.6% (active oxygen)
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/5C16H36N.2H2O5S.2H2O4S/c5*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h5*5-16H2,1-4H3;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChIKey
IGMBKNUVZFAHJM-UHFFFAOYSA-I
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Oxidation of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines catalyzed by manganese(III) Schiff Base complexes
- Epoxidation of alkenes
- Oxidation of sulfides and olefins
- Oxidation of alcohols
- Oxidation of aromatic amines for synthesis of azoxy arenes
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Greetings, I would like to inquire about this compound's solubility profile (CAS Number: 104548-30-3). I would like to know if it dissolves in organic solvents.