Fortfahren mit
129488
5-Iodovanillin
97%
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,60
€ 65,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
IC6H2(OCH3)(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-617-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 65,70
Listenpreis€ 87,60Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
183-185 °C (lit.)
functional group
aldehyde, iodo
SMILES string
COc1cc(C=O)cc(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Lodovanillin was used in the characterization of 5-Iodoacetovanillone. 5-Iodovanillin has also been used in the synthesis of platelet activating factor antagonist L-659,989.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5994063780794752
description
97%
description
≥95.0%
description
98 atom % D
description
tested according to Ph. Eur.
assay
97%
assay
≥95.0%
assay
-
assay
99.0-101.0% dry basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
183-185 °C (lit.)
mp
112-116 °C
mp
113-115 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
functional group
aldehyde, iodo
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)