Merck
750735
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-Butylphenol
Größe auswählen
100 MG
€ 200,00
500 MG
€ 748,00
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 200,00
500 MG
€ 748,00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
90-91 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3
InChIKey
ZDWSNKPLZUXBPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)