Fortfahren mit
574589
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyd
97%
Synonym(e):
3,5-Di-tert-butyl-benzaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,20
€ 44,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 44,40
Listenpreis€ 59,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
85-89 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C=O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
BRUITYMDHWNCIG-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde may be used in the synthesis of the following:
  • 5-p-pyridyl-15-(3,5-di-tert-butylphenyl)porphyrin via condensation reaction with 4-pyridinecarboxaldehyde and 2,2′-dipyrrylmethane
  • 3,5-di-tert-butylphenyl-dipyrromethane via reaction with pyrrole in the presence of trifluoroacetic acid
  • 3,5-di-tert-butyl-2-nitrobenzaldehyde via nitration reaction
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
446424659142140414
description
97%
description
97%
description
97%
description
99%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
85-89 °C (lit.)
mp
139-141 °C (lit.)
mp
142-149 °C
mp
59-61 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
functional group
aldehyde
functional group
hydroxyl
functional group
ester
functional group
aldehyde
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)