Fortfahren mit
B97208
2-tert-Butyl-4-methylphenol
99%
Synonym(e):
2-tert.-Butyl-p-kresol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-314-6
Beilstein/REAXYS Number:
1817645
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
€ 55,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
244 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B97402B97607OTV000261
description
99%
description
95%
description
99%
description
AldrichCPR
assay
99%
assay
95%
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
244 °C (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
bp
230 °C (lit.)
bp
-
form
crystals
form
liquid
form
crystals
form
solid
mp
50-52 °C (lit.)
mp
-
mp
24-27 °C (lit.)
mp
-
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)