Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,10 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 327,00 € 245,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-770-2
Beilstein/REAXYS Number:
111195
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
176 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
InChI key
XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclic voltammograms of 4,6-dichloropyrimidine shows three cathodic waves, arising from sequential cleavage of carbon-chlorine bonds as well as the reduction of pyrimidine.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility 95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow | solubility - |
| bp 176 °C (lit.) | bp 101 °C/23 mmHg (lit.) |
| form solid | form solid |
| mp 65-67 °C (lit.) | mp 57-61 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?