Wichtige Dokumente
CRM00437
2,4-Di-tert.-butylphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 84.5 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Form
crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
InChIKey
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
264.2 °F
Flammpunkt (°C)
129 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.