124281
3-tert-Butylphenol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
125-130 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges