Wichtige Dokumente
137731
2,4-Di-tert.-butylphenol
99%
Synonym(e):
2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Bis(tert-butyl)phenol, 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,4-Ditert-butylphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 84.5 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.033 g/L at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
InChIKey
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?