Wichtige Dokumente
733784
Formamid -Lösung
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Konzentration
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
10 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
SMILES String
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.0 °F
Flammpunkt (°C)
87.8 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)