Merck
152005
Sigma-Aldrich
Trifluoressigsäure-d
99.5 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CF3COOD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.03
Beilstein:
1768662
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.500% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-15 °C (lit.)
Dichte
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
InChIKey
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Allgemeine Beschreibung
Trifluoressigsäure-d ist ein standardreines Lösemittel, das für NMR-Routineanalysen geeignet ist (die bei Raumtemperatur durchgeführt werden, wobei die Qualität weniger kritisch ist).
Trifluoressigsäure-d ist ein synthetisches Reagens, das eine isotopische Reinheit von 99,5 at.% D aufweist. Sie durchläuft eine SE′-Reaktion mit (R)-(E)-1,3-diphenyl-3-trimethylsilylpropen mittels Antistereochemie, um (R)-(E)-1,3-diphenylpropen-3-d freizusetzen. Die Dampfphasendissoziation von Trifluoressigsäure-d wurde untersucht.
Anwendung
Trifluoressigsäure-d kann als Lösemittel zur Untersuchung der Konformationen zyklischer Peptide durch Proton-NMR-Spektren eingesetzt werden. Sie kann zur Zusammensetzung eines NMR-Lösemittelgemischs zur Untersuchung der NMR-Spektren von Polyestern mit hohen Molekulargewicht verwendet werden, wie z. B. Polyhydroxyessigsäure (PGA) und Poly(ethylen-terephthalat) (PET).
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Conformations of cyclic peptides. IV. Nuclear magnetic resonance studies of cyclo-pentaglycyl-L-leucyl and cyclo-diglycyl-L-histidyldiglycyl-L-tyrosyl.
K D Kopple et al.
Biochemistry, 8(10), 4087-4095 (1969-10-01)
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 28, 25-25 (1990)
Anti stereochemistry in protodesilylation of an optically active allylsilane with trifluoroacetic acid-D.
Hayashi T, et al.
Tetrahedron Letters, 23(44), 4605-4606 (1982)
The Vapor Phase Dissociation of Some Carboxylic Acids. III. 1 Trifluoroacetic Acid and Trifluoroacetic Acid-d2, 3.
Taylor MD and Templeman MB.
Journal of the American Chemical Society, 78(13), 2950-2953 (1956)
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.