Fortfahren mit
47671
Formamid
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
Amid C1, Formamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.04
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-842-0
Beilstein/REAXYS Number:
505995
MDL number:
Assay:
≥99.5% (T)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
FISH: suitable, hybridization: suitable, protein extraction: suitable
Bp:
210 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
€ 71,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
technique(s)
FISH: suitable, hybridization: suitable, protein extraction: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.447
pH
7-9 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
NC=O
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, NH4+: ≤1000 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
10 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.4, λ: 280 nm Amax: ≤0.1
application(s)
genomic analysis
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
General description
Formamid, auch als Carbamaldehyd bezeichnet, ist eine Amidverbindung, die aus Ameisensäure gewonnen wird. Sie spielt eine entscheidende Rolle in der biochemischen Forschung, insbesondere bei der Denaturierung und Renaturierung von Nukleinsäuren (RNA und DNA). Dazu zählen Anwendungen wie Hybridisierung, Gelelektrophorese zur Sequenzierung und Elektronenmikroskopie. In der Molekularbiologie findet BioUltra Formamid umfangreiche Anwendung in verschiedenen Anwendungen wie Puffern für Nukleinsäurehybridisierung, genetisches Fingerprinting, Southern und Northern Blotting sowie YAC-Screening. In der Regel senkt es die Schmelztemperatur von Nukleinsäure-Hybriden, was deren Handhabung erleichtert, und es kann die Denaturierungsbedingungen in Sequenzierungsgelen verbessern, um robustere Ergebnisse zu erzielen.
Application
Formamid destabilisiert Nukleinsäureduplexe und kann typischerweise in einer Konzentration von 50%, in Hybridisierungsprotokollen, die niedrigere Hybridisierungstemperaturen erfordern, verwendet werden.
Formamid wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente im Hybridisierungspuffer für die In-situ-Hybridisierung als Komponente von Lösung X zum Waschen der Objektträger zum Entfernen von Deckgläsern
  • bei der Herstellung von Denaturierungslösung für die Analyse mittels spektralem Karyotyping (SKY)
  • bei der Herstellung von 1%iger Formaldehydlösung für die Vorbehandlung von Objektträgern für die vergleichende genomische Hybridisierung
  • zum Herstellen von Vorhybridisierungspuffer I, II, III, IV und Hybridisierungspuffer I, II und III für die RNA-Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (RNA-FISH)
  • als Ionisationslösungsmittel bei der Herstellung von Ameisensäureestern und Vitamin, einem Weichmacher für Papier, in Glutinleim und wasserlöslichem Gummi, in der Molekularbiologie als Denaturierungsmittel
Biochem/physiol Actions
Formamid dient als gutes Lösungsmittel für polare organische und anorganische Verbindungen mit einer potenziellen katalytischen Aktivität in präbiotischen Prozessen aufgrund seiner hohen Dielektrizitätskonstante.
Features and Benefits
  • Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl an Labor- und Forschungsanwendungen
  • BioUltra-Qualität für Ihre Forschungen in der Molekularbiologie, Zellbiologie und Biochemie
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Frei von DNase, RNase, NICKase und ProteaseGetestet auf Spuren von Anionen und Kationen
Other Notes
Für die Herstellung von Formamid-denaturierenden Polyacrylamidgelen; In-situ-Hybridisierung auf humanen Chromosomen
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F9037F75034610-OP
technique(s)
FISH: suitable, protein extraction: suitable, hybridization: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
hybridization: suitable
technique(s)
hybridization: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
genomic analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
solubility
H2O: 10 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What temperature should this product be stored at?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  3. What temperature should this product be stored at?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What expiry does Formamide get?
    1 answer
    1. The product specification sheet for this product contains a recommended retest date period of roughly 11 months after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  6. What is the best way to deionize Formamide, Product 47671?
    1 answer
    1. Mixed Bed Resin (e.g., Sigma Product No. M8157 or M8032) can be used to deionize formamide.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is the molarity of the neat liquid Formamide, Product 47671?
    1 answer
    1. Based on the density of 1.13 and the molecular weight of 45.04, the molarity of this neat liquid is 25.09 M. The pH of a 0.5 M aqueous solution is 7.1, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th edition.
      Helpful?
  9. Are aqueous solutions of Formamide, Product 47671, stable?
    1 answer
    1. In aqueous solution, formamide hydrolyzes to form ammonia and formic acid (i.e., ammonium formate).