Fortfahren mit
F9037
Formamid
≥99.5% (GC), BioReagent, Molecular Biology
Synonym(e):
Amid C1, Formamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.04
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-842-0
Beilstein/REAXYS Number:
505995
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
Bp:
210 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for nucleic acid hybridization
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
General description
Formamid ist ein klares, flüssiges Amid, das aus Methansäure abgeleitet wird. Formamid ermöglicht die Denaturierung und Renaturierung von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur.
Application
  • Nukleinsäurehybridisierung
  • Gefrierschutzmittel und Gelstabilisator
  • Destabilisieren von Nukleinsäure-Doppelhelixen
  • Beseitigung der Sekundärstruktur von Nukleinsäuren
  • Herstellung von Hybridisierungspuffern für RNA- und DNA-Anwendungen
Formamid destabilisiert Nukleinsäureduplexe und kann typischerweise in einer Konzentration von 50%, in Hybridisierungsprotokollen, die niedrigere Hybridisierungstemperaturen erfordern, verwendet werden.
Formamid ist geeignet für die Verwendung in Hybridisierungspuffern, die mittels Standardrezepturen hergestellt wurden. Formamid destabilisiert Nukleinsäure-Doppelhelixen und kann typischerweise bei einer Konzentration von 50 % in Hybridisierungsprotokollen verwendet werden, die geringe Hybridisierungstemperaturen erfordern.
Weitere Anwendungen sind:
  • Herstellung von Maus-Gehirnschnitten für BrdU-Immunhistochemie[1]
  • FISH-Analyse von HeLa-Zellen.[2]
  • Herstellung von Polyacrylamid-Gel für die Analyse von PCR-Produkten unter Verwendung von denaturierender Gradientengelelektrophorese (The Merck Index, 12. Ausgabe).
Features and Benefits
  • Entionisiert für Anwendungen in der Molekularbiologie.
  • Zum Schutz vor Oxidation unter Argongas in Braunglasflaschen abgefüllt.
  • Wird verwendet für DNA-Renaturierung und DNA-RNA-Hybridisierung
  • Reduziert die thermische Stabilität von doppelsträngigen Nukleinsäuren
Other Notes
Das Produkt wurde für die Verwendung in der Molekularbiologie entionisiert und zum Schutz vor Oxidation unter Argongas in Braunglasflaschen abgefüllt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47671F75034610-OP
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
FISH: suitable, hybridization: suitable, protein extraction: suitable
technique(s)
hybridization: suitable
technique(s)
hybridization: suitable
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid (slightly)
vapor density
1.55 (vs air)
vapor density
1.55 (vs air)
vapor density
1.55 (vs air)
vapor density
1.55 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)