Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 221,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
99% (CP)
concentration
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay 99% (CP) | assay - | assay - | assay - |
| concentration 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D) | concentration 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D) | concentration 0.4% in chloroform-d (99.8 atom %) | concentration 10% in chloroform-d (99.8 atom % D) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamid -Lösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.0 °F - closed cup
flash_point_c
87.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
75-12-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?