Merck
662704
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-Methylpyridin
97%
Größe auswählen
1 G
€ 36,50
€ 36,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 36,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 36,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C
SMILES String
Cc1ccc(N)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,7H2,1H3
InChIKey
UENBBJXGCWILBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)