Fortfahren mit
R0883
RPMI-1640-Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
RPMI-1640-Medium, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Application
RPMI-1640-Medium wurde wie folgt verwendet:
  • zum Kultivieren der PC-3-Prostatazelllinie und von Jurkat-Zellen
  • zum Erhalten der dreifach negativen MDA-MB-231- und einer humanen kaukasischen MCF7-Brustadenokarzinomzelllinie vom luminalen Typ
  • zum Kultivieren von zirkulierenden Tumorzellen (CTC)
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,3 g/l L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R8758R7388R7755
description
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Modified, with 20 mM HEPES and L-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
AutoMod, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
components
HEPES: 20 mM
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
components
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RPMI-1640-Medium
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Could you tell me the exact concentration of glucose in this RPMI-1640 medium(cat#R0883 ), please ?
    1 answer
    1. For this RPMI formulation, the glucose concentration is 2 grams per liter.
      Please see the datasheet below which includes the formulations of all classical RPMI-1640 media products:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/229/770/r0883for.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Reviews 3
    • Votes 14
    5 out of 5 stars.
    Great product!
    Reliable cell culture product that gets frequent use
    Helpful?