Fortfahren mit
A75684
6-Amino-3-picolin
99%
Synonym(e):
2-Amino-5-Methylpyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-503-5
Beilstein/REAXYS Number:
107050
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
227 °C (lit.)
mp
76-77 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A75633P42053M78208
description
99%
description
95%
description
99%
description
98%
assay
99%
assay
95%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
crystals
form
solid
form
-
form
crystals
mp
76-77 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
bp
227 °C (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
bp
144 °C (lit.)
bp
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)