Merck
661732
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(2-(9-Ethylcabazyl-3)ethylen)benzol
Synonym(e):
TECEB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C54H45N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
735.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Fluoreszenz
λex 337 nm; λem 416 nm in chloroform
Energie der Orbitale
HOMO 5.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCn1c2ccccc2c3cc(\C=C\c4cc(\C=C\c5ccc6n(CC)c7ccccc7c6c5)cc(\C=C\c8ccc9n(CC)c%10ccccc%10c9c8)c4)ccc13
InChI
1S/C54H45N3/c1-4-55-49-16-10-7-13-43(49)46-34-37(25-28-52(46)55)19-22-40-31-41(23-20-38-26-29-53-47(35-38)44-14-8-11-17-50(44)56(53)5-2)33-42(32-40)24-21-39-27-30-54-48(36-39)45-15-9-12-18-51(45)57(54)6-3/h7-36H,4-6H2,1-3H3/b22-19+,23-20+,24-21+
InChIKey
JWTJCIYHZFCEPU-IKVQWSBMSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Charge carrier transporting molecular materials and their applications in devices.
Yasuhiko Shirota et al.
Chemical reviews, 107(4), 953-1010 (2007-04-13)
Artikel
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study