Fortfahren mit
11633716001
Roche
Anti-Digoxigenin-POD-(Poly-)Fab-Fragmente
from sheep
Synonym(e):
Antidigoxigenin, Dioxigenin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
Citations:
34
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sheep
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
packaging
pkg of 50 U
manufacturer/tradename
Roche
isotype
IgG
storage temp.
2-8°C
General description
Digoxigenin ist ein Hapten, das bei der Markierung von Nukleinsäuren und in Nachweissystemen nützlich ist. Mit Digoxigenin markierte Sonden haben eine höhere Empfindlichkeit, die der Empfindlichkeit von radioaktiven Sonden entspricht, was eine schnellere Erkennung ermöglicht. Es ist weniger gefährlich und hat eine längere Haltbarkeit. Dieses Produkt enthält Fab-Fragmente von polyklonalen Anti-Digoxigenin-Antikörpern, die an polymerisierte Meerrettichperoxidase konjugiert sind.
Application
Anti-Digoxigenin-POD-(Poly-)Fab-Fragmente werden zum Nachweis digoxigeninmarkierter Verbindungen mittels folgender Methoden verwendet:
  • Ganzpräparat-(Whole-Mount-)In-situ-Hybridisierung
  • Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung
  • Enzymgekoppelter Immunadsorptionstest (ELISA)
  • Dot Blot
  • Southern Blot
  • Western Blot
  • Doppelmarkierungsexperimente
  • Lektin-Blots
Anti-Digoxigenin-POD-(Poly-)Fab-Fragmente ergeben bei ELISA-Anwendungen wesentlich höhere Signal-Rausch-Werte im Vergleich zu Anti-Digoxigenin-Fab-Fragmenten, die an nicht-polymerisierte Meerrettichperoxidase konjugiert sind. Dieses Produkt ist besonders nützlich, wenn eine hohe Sensitivität erforderlich ist.
Anti-Digoxigenin-POD-(Poly-)Fab-Fragmente sind nicht in der Immunhistochemie beurteilt worden.
Biochem/physiol Actions
Der polyklonale Antikörper vom Schaf ist spezifisch gegen Digoxigenin und Digoxin gerichtet und zeigt keine Kreuzreaktivität mit anderen Steroiden wie z. B. Humanöstrogenen und -androgenen.
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration des Konjugats hängt von der Anwendung und vom Substrat ab. Die folgenden Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen:
  • Dot Blot: 50 bis 100 mU/mL
  • ELISA: 2 bis 50 mU/mL
  • Western Blot: 50 bis 100 mU/mL
  • Southern Blot: 50 bis 100 mU/mL
Arbeitslösung: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5.
Zur Reduzierung unspezifischer Bindungen kann 1 % Blockierungsreagenz (w/v), 1 bis 5 % hitzeinaktiviertes fötales Kälberserum (v/v) oder normales Schafserum verwendet werden.
Einer Endkonzentration von 50 U/mL 1 mL bidestilliertes Wasser hinzufügen.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1120773391011093274910OP64
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
mouse
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
EA10, monoclonal
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
lyophilized
form
lyophilized (clear, brown solution after reconstitution)
form
solution
form
liquid
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)