Wichtige Dokumente
702412
N-Boc-trans-4-Fluor-L-Prolin-Methylester
97%
Synonym(e):
1-tert.-Butyl-2-methyl-(2S,4R)-4-fluor-1,2-pyrrolidindicarboxylat
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D -80.0°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
34-39 °C
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
InChIKey
METPQQHVRNLTRX-SFYZADRCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?