Merck
661139
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin
97%
Größe auswählen
1 G
€ 88,40
€ 88,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 88,40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrF3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 88,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.478
bp
84-85 °C/14 mmHg
Dichte
1.827 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChIKey
WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Regioselective deprotonation at C-3 with LDA followed by trapping with carbon dioxide provides the correspondin nicotinic acid.[1]
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F
Flammpunkt (°C)
73 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis, 1619-1619 (2004)