Wichtige Dokumente
206245
Iridium(III)-chlorid Hydrat
reagent grade
Synonym(e):
IrCl3, Iridium-trichlorid Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
Dichte
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
MJRFDVWKTFJAPF-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
- Iridium-eingebauten Kobalt-Nanofasern.
- Kohlenstoffgestützter Iridium-Katalysator für die Hydrodeoxygenierung von Hydroxymethylfurfurfural.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?