Merck
609706
Sigma-Aldrich
Kohlenstoffmonoxid-18O
95 atom % 18O, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
C18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Assay
99% (CP)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i2+2
InChIKey
UGFAIRIUMAVXCW-HQMMCQRPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lecture bottle with brass CGA 110/170 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
Empfohlenes Ventil
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Heart
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)