Merck
769088
Sigma-Aldrich
Wasserstoff
Messer® CANgas, 99.999%
Synonym(e):
Hydrogen gas
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
0.07 (21 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Filling mass: 1g
Filling volume: 12L
Assay
99.999%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
1060 °F
Expl.-Gr.
74.2 %
bp
−252.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−259.2 °C (lit.)
SMILES String
[H]
InChI
1S/H2/h1H
InChIKey
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hydrogen is a colourless, odourless, and flammable gas that is much lighter than air. It is used as a carrier gas in gas chromatography and as a fuel gas for flame ionization detectors (FID). Hydrogen is also a shielding gas and cooling gas in metallurgy and glass industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)