Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | € 424,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
0.55 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
PTFE-Dichtungsringe für GCA-Eingang 180 Z146994
PTFE-Dichtungsringe für CGA-Eingang 110 Z146986
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99.5 atom % 13C | description 30 atom % 13C | description 10 atom % 13C |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99.5 atom % 13C | isotopic purity 30 atom % 13C | isotopic purity 10 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay - | assay - | assay - |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| mp −183 °C (lit.) | mp −183 °C (lit.) | mp −183 °C (lit.) | mp −183 °C (lit.) |
| bp −161 °C (lit.) | bp −161 °C (lit.) | bp −161 °C (lit.) | bp −161 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methan-13C
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklasse
2A - Gases
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-188 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6532-48-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?