Merck
364592
Sigma-Aldrich
Kohlenstoff-13C-dioxid
99.0 atom % 13C, <3 atom % 18O
Synonym(e):
13C-markiertes Kohlendioxid, 13CO2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.00
Beilstein:
3087932
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.11
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.0 atom % 13C
<3 atom % 18O
Assay
99% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Anwendung
Wichtiger Grundbaustein für 13C-markierte Verbindungen.
Verpackung
Für alle Gasvolumen werden stets Standardtemperatur und -druck (STP) und nicht Normaltemperatur und -druck (NTP) angegeben. Ein STP-Liter enthält 7,7 % mehr Gas als ein NTP-Liter.
Standardprodukte sind in einer 450-ml-Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit Messingventil (CGA 110/180) verpackt. Gas-Nenndrücke bei 21 ºC sind 20 psig für 1 l und 290 psig für 10 l. Diese Drücke liegen leicht über dem atmosphärischen Druck. Beim Entnehmen dieses Produkts aus der Gasflasche ist Vorsicht geboten.
Empfohlene Produkte
Das Edelstahl-Regelventil Z146951 oder Z187224 wird empfohlen.
PTFE-Dichtungsringe für GCA-Eingang 180 Z146994
PTFE-Dichtungsringe für CGA-Eingang 110 Z146986
Empfohlenes Ventil
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable