Merck
418072
Sigma-Aldrich
Kohlenstoff-12C-monoxid
99.95 atom % 12C
About This Item
Lineare Formel:
12CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
28.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Beschreibung
13C-depleted
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.95 atom % 12C
Assay
99% (CP)
bp
-191.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-205 °C (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[12C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+0
InChIKey
UGFAIRIUMAVXCW-IGMARMGPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Für alle Gasvolumen werden stets Standardtemperatur und -druck (STP) und nicht Normaltemperatur und -druck (NTP) angegeben. Ein STP-Liter enthält 7,7 % mehr Gas als ein NTP-Liter.
Standardprodukte sind in einer 450-ml-Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit Messingventil (CGA 110/180) verpackt. Gas-Nenndrücke bei 21 °C sind 320 psig für 10 l und 850 psig für 25 l. Bei der Entnahme dieses Produkts aus dem Zylinder muss Sorgfalt walten.
Empfohlene Produkte
Die Edelstahl-Steuerventile Z146951 oder Z187224 oder einer der Edelstahl-Regler Z148504 oder Z148512 werden empfohlen.
PTFE-Dichtungsringe für GCA-Eingang 180 Z146994
PTFE-Dichtungsringe für CGA-Eingang 110 Z146986
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Heart
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T A Duong et al.
The British journal of dermatology, 172(2), 400-405 (2014-12-17)
Acute-stage specific bronchial epithelial detachment has been described in 27% of patients with Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN). To assess the pulmonary function of patients with SJS/TEN after remission. Analysis of pulmonary function tests (PFTs) performed during
Farhad Peerani et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(8), 1817-1824 (2015-06-19)
Pulmonary involvement is a recognized extraintestinal complication of inflammatory bowel disease and is associated with airway inflammation. Changes in pulmonary function were previously described as being subclinical. The purpose of this study was to compare pulmonary findings in a large
Marc A Judson et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 191(7), 786-795 (2015-01-17)
Patient-reported outcome (PRO) measures have been developed to measure symptoms and other aspects of health-related quality of life. The Sarcoidosis Assessment Tool (SAT), a sarcoidosis-specific PRO, was administered in a lung and skin sarcoidosis treatment trial. We explored SAT performance
M Falcone et al.
Health education research, 30(1), 81-86 (2014-12-11)
Previous research has clearly demonstrated that smokers associate cigarette descriptors such as 'light', 'ultra-light' and 'low tar' with reduced health risks, despite evidence showing that cigarettes with these descriptor terms do not present lower health risk. In June 2010, regulations
Elizabeth R Aston et al.
Drug and alcohol dependence, 152, 32-38 (2015-05-24)
A valid measure of the relative economic value of marijuana is needed to characterize individual variation in the drug's reinforcing value and inform evolving national marijuana policy. Relative drug value (demand) can be measured via purchase tasks, and demand for