Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 95 atom % 18O
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Packaging
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95 atom % 18O, 99 atom % 13C | description 99.95 atom % 12C | description 95 atom % 18O, 99% (CP) | description ≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O |
| isotopic purity 99 atom % 13C, 95 atom % 18O | isotopic purity 99.95 atom % 12C | isotopic purity 95 atom % 18O | isotopic purity ≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O |
| mass shift M+3 | mass shift depleted | mass shift M+2 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp -191.5 °C (lit.) | bp -191.5 °C (lit.) | bp - | bp - |
| mp -205 °C (lit.) | mp -205 °C (lit.) | mp - | mp −207 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kohlenstoff-13C-monoxid-18O-Gas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Heart
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
35907-63-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?