Merck
609269
Sigma-Aldrich
Cholinchlorid-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Ethanaminium-15N
Größe auswählen
1 G
€ 1.170,00
€ 1.170,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 1.170,00
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH215N(CH3)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.170,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Cl-].C[15N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i6+1;
InChIKey
SGMZJAMFUVOLNK-NWZHYJCUSA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3